Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Wiper Roll
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
18 rollos
Descripción
- 44 mm Solid core to allow compatibility with most dispensers
- Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
- Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 9.84 in. |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Anchura (imperial) | 164.04 ft. |
| Anchura (métrico) | 50 m |
| Material | Papel |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 2-ply |
| Mostrar más |