Learn More
Honeywell Safety Products™ Finedex™ Latex Gloves
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Descripción
- Guante de látex natural para una mayor flexibilidad, mejor movilidad y buena resistencia mecánica y química contra los detergentes.
- Interior de algodón para mayor comodidad.
- Acabado con patrón de diamante para agarrar con firmeza objetos secos y húmedos.
- El puño protege el antebrazo.
- Nivel mínimo de proteínas de látex.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos, CE Categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/11/08/0462, número de declaración CE 0075/797/162/11/08/0462 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Color | Amarillo |
Cut Resistance Rating | 0 |
Acabado exterior | Diamante |
Material | Látex, Algodón |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | Entre 0,4 y 0,8 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, edificación, restauración, química, pesca, alimentación, limpieza industrial, laboratorio, medicina, farmacia, impresión y tratamiento de aguas |