Learn More
Portaobjetos para microscopio de vidrio con borde molido finamente
Envasados con tejido para proteger las superficies de vidrio. Los portaobjetos para microscopio de vidrio con borde molido Scientific Glass Labs™ se utilizan mejor con secciones grandes.
58.75€
Especificaciones
Edges | Esmerilado con precisión |
---|---|
Grosor (métrico) | Entre 1,2 y 1,5 mm |
Longitud (métrico) | 76 mm |
Cantidad | 50/Paq. |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12302158
|
N/A
MNK-130-060P |
52 mm | 76 x 52 mm |
58.75€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Con bordes esmerilados con precisión. Envasados con tejido para proteger superficies de vidrio. Para su uso con secciones de gran tamaño.Especificaciones
Esmerilado con precisión | |
Entre 1,2 y 1,5 mm | |
76 mm | |
50/Paq. |