Learn More
Thermo Scientific™ Conectores Finger Tite para instrumentos Agilent
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Junta de base del inyector dividida/sin división
Kit de inicio de FID y dividido/sin división
Kit de inicio de MS y dividido/sin división
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
Los conectores Thermo Scientific™ Finger Tite para instrumentos Agilent ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.
Ventajas sobre los empalmes convencionales de grafito/polímero:
- La junta perfecta de metal a metal elimina la contaminación y reduce el fondo de aire/agua
- No es necesario volver a apretar los empalmes, ya que se expanden y se contraen con el conector a temperaturas de funcionamiento de GC
- Fácil de manejar con la tuerca táctil incluso con un inyector/detector caliente
- No se necesitan herramientas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Junta de base del inyector dividida/sin división |
| Descripción | Junta de la base del inyector; 2/paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos TRACE 1300 Serie GC y Agilent GC |
| Cantidad | 2/paq. |