Learn More
Thermo Scientific™ Conectores Finger Tite
Garantice conexiones fiables y sin fugas para un rendimiento óptimo de GC gracias a estos conectores Finger Tite.
Marca: Thermo Scientific™ 290ST132
Descripción
Garantice conexiones fiables y sin fugas para un rendimiento óptimo del GC mediante los conectores FingerTite Thermo Scientific™. El perfecto sellado entre metales elimina la contaminación y produce menos ruido de fondo de aire/agua que los empalmes de grafito/polímero convencionales. Son fáciles de manejar incluso con un inyector/detector caliente y no requieren el uso de herramientas. A diferencia de otros empalmes, no es necesario volver a apretar después de la instalación.
Uso recomendado
- Instrumentos GC Thermo Scientific™ y Agilent™
- Conectores para sistemas SSL y MS
Especificaciones
Kit de inicio de FID y dividido/sin división | |
Kit de inicio de inyector/detector | |
Instrumentos TRACE GC Ultra y FOCUS GC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.