Learn More
Nabertherm™ Guantes de fibra de carbono
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Temperature (Metric) Max:
650 °C
Descripción
- Guante completo con cinco dedos
- Fibra de carbono reforzada
- Alta resistencia al calor
- Temperatura de contacto de corta duración: 650°C
Especificaciones
Especificaciones
Material | Fibra de carbono |
Tipo de producto | Guantes resistentes al calor |
Temperature (Metric) Max | 650 °C |
Cantidad | 1 par |
Resistente a | Altas temperaturas |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nabertherm™ Guantes de fibra de carbono >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction