Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador Finnpipette™
Dosis de líquidos de frascos de reactivos con dispensadores, que ofrecen una resistencia química y térmica superior, así como un diseño ergonómico que evita la fatiga durante el trabajo.
Marca:  Thermo Scientific™ 4421150
408.75 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11478409
  • 430.26€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Dosifique líquidos de frascos de reactivos con los dispensadores Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Características:
  • Excelente resistencia química y a temperaturas extremas
  • Totalmente esterilizable en autoclave†
  • Sistema de bloqueo automático exacto en el ajuste de volumen
  • Cabezal de dispensación provisto de tapón para evitar el goteo
  • Diseño ergonómico que impide la fatiga por trabajo
  • Boquilla de succión a rosca para evitar la formación de burbujas
Nota:
Las limitaciones incluyen HF, líquidos que ataquen a las suspensiones Halar, FEP o Hastelloy ya que las partículas sólidas podrían bloquear las válvulas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador analógico para parte superior de frasco
Intervalo: 2-10 ml, ±60,0 µl
2,0 a 10,0 ml
certificado de calibración individual con número de serie
1
20 µl
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Dispensador Finnpipette™ > Intervalo: De 2 a 10 ml
Se recomienda aflojar el pistón, la válvula de succión y la válvula de expulsión desde el dispensador antes de la esterilización en autoclave.