Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen fijo Finnpipette™ F1
Proteja las muestras de la contaminación con este pipeta manual, que incorpora un apoyadedo ajustable y una superficie antimicrobiana.
174.96€ - 189.00€
Especificaciones
Descripción | Volumen F1 fijo de un solo canal |
---|---|
Modelo | FinnPipette™ F1 |
Número de canales | 1 |
Tipo | Pipeta de volumen fijo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Precisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Precisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11847401
|
Thermo Scientific™
4651000 |
1 μl | + / -4 % | 4% | N/A | ||||
11857401
|
Thermo Scientific™
4651010 |
5 μl | + / -1.4 % | 1,4 % | N/A | ||||
11867401
|
Thermo Scientific™
4651020 |
10 μl | + / -0.9 % | 0,8 % | N/A | ||||
11877401
|
Thermo Scientific™
4651030 |
25 μl | + / -0.6 % | 0,5 % | N/A | ||||
11887401
|
Thermo Scientific™
4651040 |
50 μl | + / -0.6 % | 0,4 % | N/A | ||||
11897401
|
Thermo Scientific™
4651050 |
100 μl | +/- 0.4 % | 0.30% | N/A | ||||
11807411
|
Thermo Scientific™
4651060 |
250 μl | + / -0.4 % | 0,3 % | N/A | ||||
11817411
|
Thermo Scientific™
4651070 |
500 μl | +/- 0.3 % | 0.30% | N/A | ||||
11827411
|
Thermo Scientific™
4651080 |
1000 μl | +/- 0.3 % | 0.30% | N/A | ||||
11837411
|
Thermo Scientific™
4651090 |
2000 μl | + / -0.3 % | 0,2 % | N/A | ||||
11847411
|
Thermo Scientific™
4651100 |
3000μL | + / -0.3 % | 0,2 % | N/A | ||||
10715515
|
Thermo Scientific™
4651110 |
5000 μl | +/- 0.3 % | 0.20% | N/A | ||||
10192644
|
Thermo Scientific™
4651120 |
10000 µl | +/- 0.3 % | 0.20% | N/A | ||||
12336552
|
Thermo Scientific™
4651130 |
20 μl | ±0.70 | 0,5 % | N/A | ||||
12346552
|
Thermo Scientific™
4651140 |
200 μl | ±0.40% | 0,3 % | N/A | ||||
Descripción
Proteja las muestras de la contaminación con la pipeta de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que incorporan un apoyadedo ajustable, superficie antimicrobiana y pistón de super expulsión con volúmenes de 50 μl o menos. Las pipetas de volumen fijo Finnpipette F1 proporcionan una acción de pipeteo ligera y suave con expulsión táctil de las puntas patentada para la máxima comodidad del usuario. La superficie antimicrobiana mantiene limpia la pipeta sin necesidad de aplicar otros líquidos descontaminantes en la superficie. La totalidad de la pipeta es resistente a la luz UV, la humedad y los reactivos
Características:- Superficie antimicrobiana: Los iones de plata (Ag) crean sobre la pipeta una superficie que inhibe el crecimiento de bacterias, microbios y hongos.
- Apoyadedos ajustable: El apoyadedo puede regularse 120° para optimizar la posición de pipeteo
- Acción de pipeteo suave y ligera: Mejora los resultados durante las sesiones de pipeteo largas.
- Pistón de super expulsión con volúmenes de 50 μl e inferiores: Asegura la administración de microgotitas.
- Expulsión suave de puntas patentada: Minimiza la fuerza necesaria para expulsar las puntas.
Especificaciones
Volumen F1 fijo de un solo canal | |
FinnPipette™ F1 | |
1 | |
Pipeta de volumen fijo |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.