Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F1
Excelente opción para protocolos establecidos que se caracteriza por una acción de pipeteo suave y ligera e incluye un soporte para dedo ajustable que contribuye a la mejora de la comodidad.
218.00€ - 291.00€
Especificaciones
Descripción | Finnpipette F1 de volumen fijo |
---|---|
Número de canales | 1 |
Tipo | Pipeta de volumen fijo |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15541905
|
Thermo Scientific™
4651020N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 10 µl | Finntip 250, Filter 10, Flex 10, Flex Filter 30 |
218.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15551905
|
Thermo Scientific™
4651030N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 25 µl | Finntip 250, Filter 30, Flex 10, Flex Filter 30 |
218.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15561905
|
Thermo Scientific™
4651040N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 50 µl | Finntip 250, Filter 100, Flex 10, Flex Filter 100 |
239.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15571905
|
Thermo Scientific™
4651050N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 100 µl | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide |
239.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15581905
|
Thermo Scientific™
4651060N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 250 µl | Finntip 1000, Filter 1000, Flex 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext |
218.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15591905
|
Thermo Scientific™
4651070N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 500 µl | Finntip 1000, Filter 1000, Flex 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext |
218.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15501915
|
Thermo Scientific™
4651080N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 1000 µl | Finntip 1000, Filter 1000, Flex 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext |
291.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15511915
|
Thermo Scientific™
4651090N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 2000 µl | Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml |
218.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15521915
|
Thermo Scientific™
4651100N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 3000 µl | Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml |
218.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15531915
|
Thermo Scientific™
4651110N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 5000 µl | Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml |
224.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15541915
|
Thermo Scientific™
4651120N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 10.000 µl | Finntip de 10 ml, filtro de 10 ml, Flex de 10 ml Ext, filtro Flex de 10 ml Ext |
224.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15551915
|
Thermo Scientific™
4651130N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 20 µl | Finntip 250, Filter 20, Flex 10, Flex Filter 30 |
218.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15561915
|
Thermo Scientific™
4651140N |
Finnpipette F1 de volumen fijo | 200 µl | Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, 250 Wide |
218.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las pipetas de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, excelentes para protocolos establecidos y entornos de aseguramiento de la calidad, se caracterizan por una acción de pipeteo suave y ligera e incluyen un soporte para dedo ajustable que contribuye a la mejora de la comodidad.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >
Especificaciones
Finnpipette F1 de volumen fijo | |
1 | |
Pipeta de volumen fijo |