Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ F1
Disfrute de la comodidad ergonómica y del rendimiento óptimos de estas pipetas multicanal F1. Puede elegir diferentes puntas de pipeta Finntip, disponibles en modelos de 8, 12 o 16 canales, para lograr resultados óptimos.
Marca: Thermo Scientific™ 4661060N
815.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 son la opción perfecta para su laboratorio gracias a su rendimiento y ergonomía. Puede elegir diferentes puntas de pipeta Finntip, disponibles en modelos de 8, 12 o 16 canales, para lograr resultados óptimos.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Ajuste de volumen silencioso y sin esfuerzo
Disfrute del nuevo mecanismo de ajuste de volumen más ligero y silencioso que requiere una fuerza un 50 % menor en comparación con los modelos anteriores.
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° –cómodo para usuarios zurdos y diestros–, el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μ y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >
Especificaciones
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide | |
Amarillo | |
De 10 to 100 μl | |
Amarillo |
Finnpipette F1 | |
12 | |
0,2 μl |
Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.