Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F1
Descripción
Disfrute del ajuste mejorado del volumen de las pipetas de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que permite trabajar de forma silenciosa y sin esfuerzo con un mando de ajuste texturizado que ofrece mayor confianza durante la definición del volumen. El soporte para dedo y el diseño ligero aumentan la comodidad sin que el rendimiento se vea afectado
Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Ajuste de volumen silencioso y sin esfuerzo
Disfrute del nuevo mecanismo de ajuste de volumen más ligero y silencioso que requiere una fuerza un 50 % menor en comparación con los modelos anteriores.
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° –cómodo para usuarios zurdos y diestros–, el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μ y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 |
| Descripción | Finnpipette F1 |
| Color | Rosa |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de volumen variable |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 μl |
| Incrementos | 0,02 μl |
| Código de color | Rosa |
Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.