Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15561885
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,2 a 2 μl
De 0,5 a 5 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Código de color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Rosa
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15561885
Marca: Thermo Scientific™ 4641040N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Nuevo ajuste mejorado del volumen silencioso y que no requiere esfuerzo. Bloqueo del volumen para evitar variaciones accidentales de este durante el pipeteo.
Disfrute del ajuste mejorado del volumen de las pipetas de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que permite trabajar de forma silenciosa y sin esfuerzo con un mando de ajuste texturizado que ofrece mayor confianza durante la definición del volumen. El soporte para dedo y el diseño ligero aumentan la comodidad sin que el rendimiento se vea afectado
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.
Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Ajuste de volumen silencioso y sin esfuerzo
Disfrute del nuevo mecanismo de ajuste de volumen más ligero y silencioso que requiere una fuerza un 50 % menor en comparación con los modelos anteriores.
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° –cómodo para usuarios zurdos y diestros–, el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μ y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, anchura 250
Descripción Finnpipette F1
Color Amarillo
Número de canales 1
Tipo Pipeta de volumen variable
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
Incrementos 0,02 μl
Código de color Amarillo
Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.