Learn More
Thermo Scientific™ Micropipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F2
Pipetee durante largos periodos de tiempo con menos molestias gracias a las micropipetas de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2, una de las micropipetas más ligeras del mercado.
220.00€ - 291.00€
Especificaciones
Descripción | FinnpipetteTM F2 volumen fijo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Material | PVDF |
Número de canales | 1 |
Tipo | Pipeta de volumen fijo |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11817361
|
Thermo Scientific™
4652000 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 1 μl | Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 |
220.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11827361
|
Thermo Scientific™
4652010 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 5 μl | Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 |
220.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11837361
|
Thermo Scientific™
4652020 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 10 μl | Finntip 250, Filter 10, Flex 10, Flex Filter 30 |
220.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11897361
|
Thermo Scientific™
4652030 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 25 μl | Finntip 250, Filter 30, Flex 10, Flex Filter 30 |
220.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11807371
|
Thermo Scientific™
4652040 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 50 μl | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext |
220.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11817371
|
Thermo Scientific™
4652050 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 100 μl | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11827371
|
Thermo Scientific™
4652060 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 250 μl | Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, anchura 1000 |
220.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10396764
|
Thermo Scientific™
4652080 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 1000 μl | Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, anchura 1000 |
275.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11857371
|
Thermo Scientific™
4652090 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 2000 μl | Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml |
233.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11867371
|
Thermo Scientific™
4652100 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 3000 µl | Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml |
220.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11877371
|
Thermo Scientific™
4652110 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 5000 μl | Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml |
275.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11887371
|
Thermo Scientific™
4652120 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 10.000 µl | Finntip de 10 ml, filtro de 10 ml, Flex de 10 ml, filtro Flex de 10 ml Ext |
223.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12356552
|
Thermo Scientific™
4652130 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 20 μl | Finntip 250, Filter 20, Flex 10, Flex Filter 30 |
220.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11705068
|
Thermo Scientific™
4652140 |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | 200 μl | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide |
220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
La pipeta de volumen fijo Thermo Scientific Finnpipette F2 ofrece un nivel superior de comodidad, rendimiento, fiabilidad y repetibilidad.
La pipeta de volumen fijo Finnpipette F2, una de las más ligeras del mercado, incluye un apoyadedo que permite sujetarla con el ángulo idóneo de pipeteo y mantener la mano relajada entre los ciclos de pipeteo. Los periodos largos de pipeteo repetitivo resultan mucho más cómodos, menos agotadores y con menor riesgo de lesiones por movimiento repetitivo (RSI). El diseño ergonómico del botón de expulsión de puntas facilita la posición más cómoda para el pulgar.
La pipeta Thermo Scientific Finnpipette F2 ofrece más comodidad, rendimiento, fiabilidad y repetibilidad en una de las pipetas más ligeras del mercado.- Totalmente esterilizable en autoclave; se puede esterilizar en autoclave la pipeta completa.
- El pistón de super explosión con volúmenes de 50 μl e inferiores asegura el suministro de microgotitas.
- La acción de pipeteo ligera y suave ofrece mejores resultados durante más tiempo.
Especificaciones
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | |
PVDF | |
Pipeta de volumen fijo |
Autoclavable | |
1 |