Learn More
Thermo Scientific™ Micropipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F2
Pipetee durante largos periodos de tiempo con menos molestias gracias a las micropipetas de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2, una de las micropipetas más ligeras del mercado.
Marca: Thermo Scientific™ 4652070
188.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21924" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23040kg
Descripción
La pipeta de volumen fijo Thermo Scientific Finnpipette F2 ofrece un nivel superior de comodidad, rendimiento, fiabilidad y repetibilidad.
La pipeta de volumen fijo Finnpipette F2, una de las más ligeras del mercado, incluye un apoyadedo que permite sujetarla con el ángulo idóneo de pipeteo y mantener la mano relajada entre los ciclos de pipeteo. Los periodos largos de pipeteo repetitivo resultan mucho más cómodos, menos agotadores y con menor riesgo de lesiones por movimiento repetitivo (RSI). El diseño ergonómico del botón de expulsión de puntas facilita la posición más cómoda para el pulgar.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.Finnpipette F2: Fiabilidad probado para uso intensivo a largo plazo
Resistente y duradero
Finnpipette F2 contiene componentes PVDF resistentes que soportan productos químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV. Su diseño resistente soporta el uso físico sin daños.
Totalmente esterilizable en autoclave
La descontaminación de Finnpipette F2 es sencilla, ya que no es necesario desmontarla la F2 para su esterilización en autoclave, lo que minimiza la interrupción y el tiempo de inactividad.
Mantenimiento sencillo
Simplemente retire el cono de punta para realizar el mantenimiento diario o la descontaminación cuando no se utiliza un autoclave.
Super Blow-out
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F2 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
5 Garantía de años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Especificaciones
Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, anchura 1000 | |
Esterilizable en autoclave | |
FinnPipette™ F2 | |
Pipeta de volumen fijo |
FinnpipetteTM F2 volumen fijo | |
PVDF | |
1 | |
500 µl |