Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ F2
Descripción
Utilice la pipeta multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales. Con un diseño elegante y robusto, esta pipeta está fabricada con componentes de PVDF que resisten sustancias químicas duras y a los efectos perjudiciales de la luz UV. Completamente esterilizable en autoclave y disponible en modelos de 8, 12 y 16 canales con una selección de intervalos de volumen. En los modelos de bajo volumen la función de superexpulsión asegura la dispensación exacta incluso de los volúmenes más minúsculos.
Finnpipette F2: Fiabilidad probado para uso intensivo a largo plazo
Resistente y duradero
Finnpipette F2 contiene componentes PVDF resistentes que soportan productos químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV. Su diseño resistente soporta el uso físico sin daños.
Totalmente esterilizable en autoclave
La descontaminación de Finnpipette F2 es sencilla, ya que no es necesario desmontarla la F2 para su esterilización en autoclave, lo que minimiza la interrupción y el tiempo de inactividad.
Mantenimiento sencillo
Simplemente retire el cono de punta para realizar el mantenimiento diario o la descontaminación cuando no se utiliza un autoclave.
Super Blow-out
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F2 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 |
| Descripción | Finnpipette™ F2 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rosa |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Finnpipette™ F2 |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 μl |
| Incrementos | 0,02 μl |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.