Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen ajustable Finnpipette™ F2
Descripción
Haga frente a los retos de las aplicaciones altamente exigentes en las que la solidez y la durabilidad sean esenciales gracias al diseño elegante y resistente de las pipetas de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2. Construidas con componentes resistentes de PVDF que resisten a productos químicos agresivos y a los efectos perjudiciales de la luz UV, estas pipetas de volumen variable son totalmente esterilizables en autoclave sin necesidad de desmontarlas. Cuentan con una amplia selección de puntas diseñadas expresamente para un rendimiento, precisión y exactitud óptimos.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.
Finnpipette F2: Fiabilidad probado para uso intensivo a largo plazo
Resistente y duradero
Finnpipette F2 contiene componentes PVDF resistentes que soportan productos químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV. Su diseño resistente soporta el uso físico sin daños.
Totalmente esterilizable en autoclave
La descontaminación de Finnpipette F2 es sencilla, ya que no esnecesario desmontarla la F2 para su esterilización en autoclave, lo que minimiza la interrupción y el tiempo de inactividad.Mantenimiento sencillo
Simplemente retire el cono de punta para realizar el mantenimiento diario o la descontaminación cuando no se utiliza un autoclave.
Super Blow-out
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F2 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
5 años de garantía
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, anchura 250 |
| Descripción | Finnpipette F2 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Finnpipette™ F2 |
| Tipo | Pipeta de volumen variable |
| Volumen (métrico) | De 2 to 20 μl |
| Incrementos | 0,02 μl |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.