Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Fixed Volume Pipettes
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Short Fixed Volume Pipette has been discontinued, and is no longer available.
194.58€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con Thermo Scientific™ FinnTip™ Tips
Material Polímero
Esterilidad Estéril
Tipo Pipeta de volumen fijo
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Exactitud Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Exactitud Precio Cantidad y disponibilidad  
11782494
Ver documentos
Thermo Scientific™
4601020
Finnpipette Focus Short Fixed, Volume: 5µL, Discontinued ±1,4% Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11742504
Ver documentos
Thermo Scientific™
4601080
Finnpipette Focus Short Fixed, Volume: 200µL, Discontinued ±0,4% Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11752504
Ver documentos
Thermo Scientific™
4601090
Finnpipette Focus Short Fixed, Volume: 250µL, Discontinued ±0,4% Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus™ Short Fixed Volume Pipette has been discontinued, and is no longer available. Please take a moment to learn about our current available manual pipetting systems.
Fixed-Volume Models
  • 1 to 25μL models feature “super blow-out” new streamlined design
  • Constructed of tough, lightweight polymers; fully autoclavable for absolute sterility
  • Easily disassembled for cleaning
Compatible with:
For use with Thermo Scientific Finntip tips. Also compatible with all Fisherbrand™ Universal-Fit tips, Fisherbrand SureOne, Fisherbrand Ergo-F, Large Orifice, Large Orifice/Genomic Aerosol Barrier, and Low-Retention tips.
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Polímero
Pipeta de volumen fijo
Thermo Scientific™ FinnTip™ Tips
Estéril