Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta Finnpipette™ Multistepper
La pipeta Thermo Scientific Finnpipette Multistepper reduce el riesgo de error y aumenta la productividad en las aplicaciones de inmunoensayo.
633.07€ - 1120.00€
Especificaciones
Número de canales 8
Tipo Multistepper Pipette
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10591151
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
2206590
Sólo módulo de 8 canales Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11892991
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
4540500
Mango y módulo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
La pipeta Thermo Scientific Finnpipette Multistepper reduce el riesgo de error y aumenta la productividad en las aplicaciones de inmunoensayo.
Esta pipeta repetidora ligera y fácil de usar proporciona dispensación simultánea en ocho canales. Diseñada especialmente para trabajar con microplacas, la pipeta Finnpipette Multistepper contribuye a agilizar los procedimientos rutinarios de laboratorio.
Pipeta de desplazamiento de aire de ocho canales, diseñada especialmente para trabajar con microplacas. Fácil de usar: basta con acoplar y llenar el módulo y seleccionar el volumen deseado.
  • Administra 50, 100, 150, 200 o 250 μl†.
  • Con una sola carga puede administrar 24 × 50 μl=192 pocillos, 12 × 100 μl=96 pocillos, 8 × 150 μl=64 pocillos, 6 × 200 μl=48 pocillos, o 5 × 250 μl=40 pocillos
  • Los ocho canales están calibrados para dispensar a la vez exactamente el mismo volumen de líquido. Capacidad de la pipeta: 1250 μl
  • Exactitud: ±5,0 a 2.0%; precisión: 5,0 a 2,0%‡
  • El mango lleva un práctico gráfico de volumen que indica el máximo número posible de administraciones con un determinado ajuste de volumen.
Diseño
El mango universal también se acopla a los siete modelos Finntip™ Steppers monocanal.
Su estructura ligera minimiza la fatiga de la mano durante las dispensaciones repetitivas.
La expulsión separada de las puntas permite desecharlas de forma segura y sin esfuerzo. El amplio apoyadedo minimiza la fatiga de la mano del operador.
El módulo rota 360° completos, lo que optimiza la eficiencia tanto de los usuarios diestros como zurdos.
Admite puntas Finntip™ Multistepper de 1.500 μl. Son extralargas, con más espacio vacío entre el líquido y el cono de la punta para evitar la contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
8
Multistepper Pipette