Learn More
Thermo Scientific™ Kits GLP Finnpipette™ Novus
Descripción
Disfrute de todo lo necesario para el pipeteo gracias a estos kits GLP todo incluido Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. Los kits cubren la gama de volúmenes necesarios con cuatro opciones diferentes entre las que elegir, e incluyen pipetas Finnpipette™ Novus™, soportes adecuados y puntas de muestra.
El kit 1 Novus GLP incluye:
- Finnpipette Novus 10-100 μl
- Finnpipette Novus 100-1000 μl
- Dos soportes Finnpipette Novus
- Una gradilla de Finntip Flex 200 y Flex 1000
- Paquete de muestra de depósitos de reactivos
- Paquete de muestra Finntip
- Guía de pipeteo
- Folleto de Finnpipette Novus
El kit 2 Novus GLP incluye:
- Finnpipette Novus 100-1000 μl
- Finnpipette Novus, 0,5-5 ml
- Dos soportes Finnpipette Novus
- Una gradilla de Finntip de 5 ml y Flex 1000
- Paquete de muestra de depósitos de reactivos
- Paquete de muestra Finntip
- Folleto de Finnpipette Novus
- Guía de pipeteo
El kit 3 Novus GLP incluye:
- Pipeta Novus, 1-10μl, micro
- Pipeta Novus, 10-100 μl
- Pipeta Novus, 100-1000 μl
- Tres soportes para pipetas Finnpipette Novus
- Una gradilla de Flex 10, Flex 200 y Flex 1000
- Paquete de muestra de depósitos de reactivos
- Paquete de muestra Finntip
- Guía de pipeteo
- Folleto de Novus
El kit 4 Novus GLP incluye:
- Pipeta Novus, 10-100 μl
- Pipeta Novus, 100-1000 μl
- Pipeta Novus, 1-10 ml
- Tres soportes para pipetas Finnpipette Novus
- Una gradilla de Flex 200, Flex 1000 y Finntip de 10 ml
- Paquete de muestra de depósitos de reactivos
- Paquete de muestra Finntip
- Guía de pipeteo
- Folleto de Novus
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Surtido |
| Modelo | Finnpipette™ Novus |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Finnpipette™ Novus |
| Tipo | Kit GLP |
| Volumen (métrico) | De 10 a 1000 μl |
| Incluye | Pipetas monocanal Novus 100 y 1000μL, dos soportes Novus, dos gradillas Finntip para muestras |