Learn More
Thermo Scientific™ Kits Finnpipette™ Novus GLP
Acceda a todo cuanto necesita para pipetear mediante estos kits, los cuales incluyen pipetas ergonómicas y fáciles de usar.
1325.00€ - 1815.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11859133
|
Thermo Scientific™
4700470 |
Finnpipette Novus GLP Kit 1 | Pipetas monocanal Novus 100 y 1000μL, dos soportes Novus, dos gradillas Finntip para muestras |
1325.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11869133
|
Thermo Scientific™
4700490 |
Finnpipette Novus GLP Kit 2 | Pipetas monocanal Novus 1000 y 5000μL, dos soportes Novus, dos gradillas Finntip para muestras |
1325.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11485668
|
Thermo Scientific™
4701120 |
Finnpipette Novus GLP Kit 3 | Pipetas monocanal Novus 10micro, 100 y 1000μL, tres soportes Novus, tres gradillas Finntip para muestras |
1815.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11495668
|
Thermo Scientific™
4701130 |
Finnpipette Novus GLP Kit 4 | Pipetas monocanal Novus 100, 1000 y 10000μL, tres soportes Novus, tres gradillas Finntip para muestras |
1655.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Acceda a todo cuanto necesita para pipetear mediante los kits Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP, los cuales incluyen pipetas Finnpipette Novus ergonómicas y fáciles de usar.
El kit 1 Novus GLP incluye:
- Finnpipette Novus, 10-100 μl
- Finnpipette Novus, 100-1000 μl
- Dos soportes Finnpipette Novus
- Una gradilla de Finntip Flex 200 y Flex 1000
- Paquete de muestra de depósitos de reactivos
- Paquete de muestra Finntip
- Guía de pipeteo
- Folleto de Finnpipette Novus
El kit 2 Novus GLP incluye:
- Finnpipette Novus, 100-1000 μl
- Finnpipette Novus, 0,5-5 ml
- Dos soportes Finnpipette Novus
- Una gradilla de Finntip de 5 ml y Flex 1000
- Paquete de muestra de depósitos de reactivos
- Paquete de muestra Finntip
- Folleto de Finnpipette Novus
- Guía de pipeteo
El kit 3 Novus GLP incluye:
- Pipeta Novus, 1-10 μl, micro
- Pipeta Novus, 10-100 μl
- Pipeta Novus, 100-1000 μl
- Tres soportes para pipetas Finnpipette Novus
- Una gradilla de Flex 10, Flex 200 y Flex 1000
- Paquete de muestra de depósitos de reactivos
- Paquete de muestra Finntip
- Guía de pipeteo
- Folleto de Novus
El kit 4 Novus GLP incluye:
- Pipeta Novus, 10-100 μl
- Pipeta Novus, 100-1000 μl
- Pipeta Novus, 1-10 ml
- Tres soportes para pipetas Finnpipette Novus
- Una gradilla de Flex 200, Flex 1000 y Finntip de 10 ml
- Paquete de muestra de depósitos de reactivos
- Paquete de muestra Finntip
- Guía de pipeteo
- Folleto de Novus
Especificaciones
1 | |
Kit GLP |