Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ Novus
Acelere la dispensación repetitiva en microplacas con estas pipetas multicanal y ligeras, con una distribución equilibrada del peso para reducir el estrés muscular y la tensión.
Marca: Thermo Scientific™ 46300300
1334.11 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas multicanal electrónicas Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus ofrecen una amplia selección de modelos para las tareas de laboratorio comunes, incluida la dispensación repetitiva en microplacas de 96 y 384 pocillos. Su mango ligero y funcionamiento exclusivo con el dedo índice se han concebido para evitar la fatiga y la tensión muscular, así como para permitir trabajar durante más tiempo sin cansancio. Sencillez, comodidad y funcionalidad: las Novus serán su nuevo mejor amigo en el laboratorio.
Características:
- Navegación por menús intuitiva y fácil de leer
- Opciones de interfaz de usuario en varios idiomas.
- Entre las diez opciones de pipeteo se incluyen avance, reversión, dilución, pipeteo gradual, mixto y secuencial paso a paso, entre otros.
- Nueve velocidades de aspiración/dispensación
- Almacenamiento de hasta nueve programas para los protocolos de uso más frecuente.
- Ocho versiones de formato multicanal, incluido un modelo de 16 canales para aplicaciones de microplacas de 384 pocillos, con códigos de colores por volumen para un fácil reconocimiento.
- Pantalla retroiluminada de tamaño completo que elimina los reflejos de la luz ambiental y mejora el contraste en condiciones de iluminación escasa.
- Rápida calibración en el laboratorio para ofrecer exactitud y precisión.
- El cono de punta totalmente esterilizable en autoclave garantiza la esterilidad y evita la contaminación cruzada.
- La batería de larga duración permite unas 4000 operaciones de pipeteo y tarda en recargarse alrededor de una hora.
Diseño ergonómico
- Estructura sumamente ligera.
- Pipeteo con acción desencadenante: el dedo índice controla la dispensación solo con la leve pulsación de un botón.
- Apoyadedo ajustable de 120° para mayor equilibrio y comodidad
- La expulsión táctil de las puntas minimiza la fatiga del pulgar; puede accionarse con cualquier mano.
Compatible con:
Ideales para su uso con puntas de pipeta Thermo Scientific Finntip™ Flex o Finntip
Incluye:
Finnpipette Novus, cargador universal, herramienta de extracción de pistones, instrucciones de uso y certificado de calibración.
Especificaciones
200μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | |
Autoclavable | |
0,1μL | |
12 | |
Sí | |
Pipeta multicanal | |
0,1 μl |
1 μL a 20 μL | |
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | |
1μL | |
FinnPipette™ Novus | |
Estéril | |
De 5 to 50 μl | |
Del 2,0 al 0,7% |