Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal electrónicas Finnpipette™ Novus
Mayor comodidad para el usuario en la mayoría de las aplicaciones de pipeteo gracias a unas pipetas electrónicas muy fáciles de utilizar.
Marca: Thermo Scientific™ 46200200
519.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.55800kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Descripción
Consiga una mejor ergonomía y rendimiento en las aplicaciones de pipeteo estándar con las pipetas monocanal electrónicas Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. La interfaz de usuario muestra todas las acciones de pipeteo. La acción de pipeteo con el dedo índice impide las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) más comunes. Sencillez, comodidad y funcionalidad: las Novus serán su nuevo mejor amigo en el laboratorio.
- Navegación por menús intuitiva y fácil de leer
- Opciones de interfaz de usuario en varios idiomas.
- Entre las diez funciones de pipeteo se incluyen avance, reversión, dilución, pipeteo gradual, mixto y secuencial paso a paso, entre otros
- Nueve velocidades de aspiración/dispensación
- Almacenamiento de hasta nueve programas para los protocolos de uso más frecuente.
- Pantalla retroiluminada de tamaño completo que elimina los reflejos de la luz ambiental y mejora el contraste en condiciones de iluminación escasa.
- Amplio rango de volumen de 0,5 a 10 000 µl y codificación por colores para facilitar el reconocimiento.
- Rápida calibración en el laboratorio para ofrecer exactitud y precisión.
- El cono de punta totalmente esterilizable en autoclave garantiza la esterilidad y evita la contaminación cruzada.
- La batería de larga duración permite unas 4000 operaciones de pipeteo y tarda en recargarse alrededor de una hora.
- Estructura sumamente ligera.
- Pipeteo con acción desencadenante: el dedo índice controla la dispensación solo con la leve pulsación de un botón.
- Apoyadedo ajustable de 120° para mayor equilibrio y comodidad
- La expulsión táctil de las puntas minimiza la fatiga del pulgar; puede accionarse con cualquier mano.
Especificaciones
3,0% a 0,8± | |
Esterilizable en autoclave | |
FinnTip™: 50 | |
1 | |
Sí | |
Pipeta | |
2,5 a 50μL | |
2,5 a 0,3% |
Finntip: 50 | |
Botón turquesa | |
Finnpipette™ Novus | |
Finnpipette™ Novus | |
Estéril | |
5 a 50 μL | |
0,1μL |