Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal electrónicas Finnpipette™ Novus
Descripción
Consiga una mejor ergonomía y rendimiento en las aplicaciones de pipeteo estándar con las pipetas monocanal electrónicas Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. La interfaz de usuario muestra todas las acciones de pipeteo. La acción de pipeteo con el dedo índice impide las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) más comunes. Sencillez, comodidad y funcionalidad: las Novus serán su nuevo mejor amigo en el laboratorio.
Características
- Navegación por menús intuitiva y fácil de leer
- Opciones de interfaz de usuario en varios idiomas.
- Entre las diez funciones de pipeteo se incluyen avance, reversión, dilución, pipeteo gradual, mixto y secuencial paso a paso, entre otros
- Nueve velocidades de aspiración/dispensación
- Almacenamiento de hasta nueve programas para los protocolos de uso más frecuente.
- Pantalla retroiluminada de tamaño completo que elimina los reflejos de la luz ambiental y mejora el contraste en condiciones de iluminación escasa.
- Amplio rango de volumen de 0,5 a 10 000 μl y codificación por colores para facilitar el reconocimiento.
- Rápida calibración en el laboratorio para ofrecer exactitud y precisión.
- El cono de punta totalmente esterilizable en autoclave garantiza la esterilidad y evita la contaminación cruzada.
- La batería de larga duración permite unas 4000 operaciones de pipeteo y tarda en recargarse alrededor de una hora.
Diseño ergonómico
- Estructura sumamente ligera.
- Pipeteo con acción desencadenante: el dedo índice controla la dispensación solo con la leve pulsación de un botón.
- Apoyadedo ajustable de 120° para mayor equilibrio y comodidad
- La expulsión táctil de las puntas minimiza la fatiga del pulgar; puede accionarse con cualquier mano.
Compatible con:
Ideales para su uso con puntas de pipeta Thermo Scientific Finntip™ Flex o Finntip.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 3,0% a 0,8± |
| Puntas compatibles | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con | FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 200 Extendida |
| Modelo | Finnpipette™ Novus |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Finnpipette™ Novus |
| Programable | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |