Learn More
Thermo Scientific™ Soportes Finnpipette™
Disfrute de un almacenamiento seguro y práctico para pipetas manuales y electrónicas con los soportes Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Marca: Thermo Scientific™ 9420360
84.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23760kg
Descripción
Disfrute de un almacenamiento seguro y práctico para pipetas manuales y electrónicas con los soportes Thermo Scientific™ Finnpipette™.Las alternativas disponibles incluyen opciones para soporte único, soporte F, soporte múltiple, multicanal y carrusel.
Soporte-F Finnpipette
- Alberga seis pipetas
- Resistente estructura de barra cruzada con ranura para cada micropipeta para un almacenamiento seguro.
- Apto para modelos monocanal y multicanal.
Soporte para micropipetas multicanal Finnpipette
- Soporte multiposición.
- Puede contener cualquier micropipeta multicanal Finnpipette.
- La micropipeta se puede guardar en posición vertical u horizontal.
- Tamaño reducido
Soporte tipo carrusel Finnpipette
- Giratorio y portátil.
- Tapa transparente que protege las micropipetas de la contaminación.
- Se suministra con tres adaptadores para pipetas electrónicas Finnpipette Novus y cinco adaptadores para micropipetas manuales Finnpipette.
Soporte Finnpipette Novus
- Para un cómodo almacenamiento de las pipetas electrónicas Finnpipette Novus.
- Se adapta tanto a modelos Finnpipette Novus monocanal como multicanal con facilidad.
Especificaciones
Soporte para pipetas | |
Blanco | |
Pipeta electrónica (1) |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.