Learn More
Thermo Scientific™ Soportes Finnpipette™
GREENER_CHOICE
Disfrute de un almacenamiento seguro y práctico para pipetas manuales y electrónicas con los soportes Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Marca:  Thermo Scientific™ 2206040
12.20 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11769855
  • 13.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Disfrute de un almacenamiento seguro y práctico para pipetas manuales y electrónicas con los soportes Thermo Scientific™ Finnpipette™.Las alternativas disponibles incluyen opciones para soporte único, soporte F, soporte múltiple, multicanal y carrusel.
Soporte-F Finnpipette
  • Alberga seis pipetas
  • Resistente estructura de barra cruzada con ranura para cada micropipeta para un almacenamiento seguro.
  • Apto para modelos monocanal y multicanal.
Soporte para micropipetas multicanal Finnpipette
  • Soporte multiposición.
  • Puede contener cualquier micropipeta multicanal Finnpipette.
  • La micropipeta se puede guardar en posición vertical u horizontal.
  • Tamaño reducido
Soporte tipo carrusel Finnpipette
  • Giratorio y portátil.
  • Tapa transparente que protege las micropipetas de la contaminación.
  • Se suministra con tres adaptadores para pipetas electrónicas Finnpipette Novus y cinco adaptadores para micropipetas manuales Finnpipette.
Soporte Finnpipette Novus
  • Para un cómodo almacenamiento de las pipetas electrónicas Finnpipette Novus.
  • Se adapta tanto a modelos Finnpipette Novus monocanal como multicanal con facilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Soporte para pipetas
Percha de soporte Finnpipette
Pipeta manual (1)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.