Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro Finntip™
Proteja las micropipetas y las muestras de la contaminación con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Finntip™.
Marca: Thermo Scientific™ 94052450
218.00 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.95480kg
Descripción
Proteja las micropipetas y las muestras de la contaminación con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Finntip™.Estas puntas de pipeta estériles y desechables mantienen las pipetas limpias y son perfectas para aplicaciones de amplificación de PCR y para pipetear muestras radioactivas, infecciosas y emisoras de aerosoles.Disponibles en racks con un amplio intervalo de volumen, de 0,2 μl a 10 ml.
Características:
- Filtro de polietileno no sellado e inerte
- Las puntas se entregan selladas al vacío en gradillas de puntas con bisagras esterilizadas por irradiación.
- No esterilizables en autoclave
- Certificadas como material libre de ADN, ADNasa, ARNasa y endotoxinas.
Especificaciones
Finntip con filtro 1500 μl, estéril | |
Con filtro | |
No Autoclavable | |
6,99 cm | |
Racl | |
Sí | |
Estériles y preparados para PCR |
150 a 1500 μL | |
Estéril | |
2,75 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, DNA ni endotoxinas | |
Blanco | |
FinnTip™ |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.