Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro Finntip™
Proteja las micropipetas y las muestras de la contaminación con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Finntip™.
Marca:  Thermo Scientific™ 94052200
162.64 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11772584
  • 292.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja las micropipetas y las muestras de la contaminación con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Finntip™.Estas puntas de pipeta estériles y desechables mantienen las pipetas limpias y son perfectas para aplicaciones de amplificación de PCR y para pipetear muestras radioactivas, infecciosas y emisoras de aerosoles.Disponibles en racks con un amplio intervalo de volumen, de 0,2 μl a 10 ml.
Características:
  • Filtro de polietileno no sellado e inerte
  • Las puntas se entregan selladas al vacío en gradillas de puntas con bisagras esterilizadas por irradiación.
  • No esterilizables en autoclave
  • Certificadas como material libre de ADN, ADNasa, ARNasa y endotoxinas.
Especificaciones
Especificaciones
Finntip Filtro 100 μL, estéril
Con filtro
No Autoclavable
Racl
Sí
FinnTip™ con filtro
100 μl
Estéril
5,2 cm
Amarillo
Thermo Scientific™ Finnpipette™
Estéril y listo para PCR
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.