Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas para pipetas específicas
- Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Código de producto. 10059682
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Código de color | Envase | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10059682 | 1200 μL | Turquesa | 960 puntas | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11883420 | 10 μL | Rosa | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
| 11863420 | 10 μL | Rosa | 10 x 96/rack | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11893420 | 200 μL | Amarillo | 960 puntas | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11873420 | 10 μL | Rosa | 10 x 96/rack | Estéril y listo para PCR | 960 PCS |
| 11803430 | 200 μL | Amarillo | 960 puntas | Estéril y listo para PCR | 960 PCS |
| 11893430 | 200 μL | Amarillo | 2016 puntas | No estéril | 2016 PCS |
| 11883430 | 10 μL | Rosa | 20 x 96 puntas | Certificado de calidad | 1920 PCS |
| 11803440 | 200 μL | Amarillo | 1920 puntas | Certificado de calidad | 1920 PCS |
| 11813430 | 200 μL | Amarillo | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
| 11738184 | 300 μl | Naranja | 960 puntas | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11748184 | 300 μl | Naranja | 960 puntas | Estéril y listo para PCR | 960 PCS |
| 11798184 | 300 μl | Naranja | 2016 puntas | - | 2016 PCS |
| 11708194 | 300 μl | Naranja | 1920 puntas | Certificado de calidad | 1920 PCS |
| 11842703 | 300 μl | Naranja | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
| 11458479 | 1000 μL | Azul | 960 puntas | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11892703 | 1000 μL | Azul | 960 puntas | Estériles y preparados para PCR | 960 PCS |
| 11865863 | 1000 μL | Azul | 1632 puntas | - | 1632 PCS |
| 11875863 | 1000 μL | Azul | 1536 puntas | Certificado de calidad | 1536 PCS |
| 11872703 | 1000 μL | Azul | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
| 11742245 | 1200 μL | Turquesa | 960 puntas | Estériles y preparados para PCR | 960 PCS |
| 11813440 | 1200 μL | Turquesa | 1632 puntas | - | 1 set |
| 11823440 | 1200 μL | Turquesa | 1536 puntas | Certificado de calidad | 1536 PCS |
| 10774994 | 1200 μL | Turquesa | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
Código de producto. 10059682
Marca: Thermo Scientific™ 94060810
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27925" para aplicar la oferta.
Descripción
Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex™ tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.
Ventajas
- Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
- Disponibles en seis intervalos de volumen: 0,2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
- Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
- Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
- La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
- También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Finntip Flex 1200, sin filtro, no estéril, rack |
| Volumen (métrico) | 1200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Turquesa |
| Modelo | Finntip Flex 1200 |
| Longitud (imperial) | 3,4 in |
| Longitud (métrico) | 8,7 cm |
| Formato | Racl |
| Envase | 960 puntas |
| Código de color | Turquesa |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Línea de productos | FinnTip™ Flex |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Disclaimer to internal research use restriction: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.