Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11748184
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Código de color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rosa
Turquesa
Envase:
10 x 96/rack
1000/Bolsa
1536 puntas
1632 puntas
1920 puntas
20 x 96 puntas
2016 puntas
960 puntas
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril y listo para PCR
Estériles y preparados para PCR
No estéril
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 PCS
1536 PCS
1632 PCS
1920 PCS
2016 PCS
960 PCS
Código de producto. 11748184
Marca: Thermo Scientific™ 94060513
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ reducen la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI). Garantice un mejor sellado con el módulo del pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex™ tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.
Ventajas
  • Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
  • Disponibles en seis intervalos de volumen: 0,2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
  • Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
  • Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
  • La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
  • También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip Flex 300, sin filtro, estéril, rack
Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Naranja
Modelo Finntip Flex 300
Longitud (imperial) 2,42 in
Longitud (métrico) 6,15 cm
Formato Racl
Envase 960 puntas
Código de color Naranja
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette
Línea de productos FinnTip™ Flex
Fit for Purpose Estéril y listo para PCR
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Disclaimer to internal research use restriction: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.