Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Multistepper
GREENER_CHOICE
Realice aplicaciones de desplazamiento positivo con estas puntas, que resultan eficaces para suspensiones de células frágiles y aplicaciones que requieren una pureza biológica excepcional.
83.10€ - 242.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 1500 μl
filtradas por Sin filtro
Color Turquesa
Longitud (imperial) 3,46 in
Longitud (métrico) 8,8cm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10033680
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9401300
Finntip Multistepper, 400/caja, no estéril No estéril
83.10€
paquete de 400
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10145520
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
9401330
Finntip Multistepper, 10 x 96/gradilla, no estéril No estéril
187.00€
paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10155520
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
9401333
Finntip Multistepper, 10 x 96/gradilla, estéril Estéril
242.00€
paquete de 960
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las puntas de pipeta Thermo Scientific Finntip Multistepper son extra largas y tienen más espacio de aire entre líquido y cono de la punta, para evitar la contaminación.
Diseñadas para aplicaciones que exijan el máximo nivel de pureza biológica; aplicaciones de desplazamiento positivo; y pipeteo de suspensiones celulares frágiles y macromoléculas.
  • Para uso con pipeteador Thermo Scientific Finnpipette Multistepper.
  • Longitud: 8,8 cm
  • Volumen: 1.500 μL
Especificaciones
Especificaciones
1500 μl
Turquesa
8,8cm
Thermo Scientific™ FinnTip™ Multistepper
Sin filtro
3,46 in
ISO 9001, ISO 14001
FinnTip™