Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
GREENER_CHOICE
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta específicas Finntip™ se han diseñado utilizando nuestro conocimiento de la manipulación de líquidos, con superficies uniformemente lisas e hidrófobas que evitan la retención de líquidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 9401255
123.20 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10470921
  • 233.00€ / paquete de 1920
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de recarga Finntip 300, sin filtro, no estériles, recarga
Sin filtro
Naranja
Finntip 300 Repuesto
5,2 cm
Naranja
FinnTip™
300 μl
No estéril
Tips and racks are made of polypropylene and can be autoclaved at 121 degrees Celsius, 1 bar (15 PSI) for 20 minutes. Please note that the packaging of Finntip Refills is not autoclavable.
2 in
Recarga
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 300
Certificado de calidad
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote24163D0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/08/2024 Catalog Number9401255
Número de lote24160D0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/08/2024 Catalog Number9401255
Número de lote24021D0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha31/01/2024 Catalog Number9401255
Número de lote23324D0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/01/2024 Catalog Number9401255
Número de lote23314D0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/01/2024 Catalog Number9401255
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.
    Promo Code: 25076
    Expires2025-06-30
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ > Puntas de pipeta Finntip™; Volumen: 5 a 300 μl; Código de color: Naranja; Esterilidad: No estéril; Tamaño de la unidad: Bolsa de 1000 puntas
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.