Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con longitud extendida para micropipetas Finntip™
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
Marca: Thermo Scientific™ 9400130
183.95 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ están fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
- La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
- Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
- Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
- Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
- La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
Especificaciones
Finntip 200 Ext, sin filtro, no estéril, rack | |
Sin filtro | |
Finntip 200 Ext | |
7,8 cm | |
Amarillo | |
FinnTip™ |
200 μL | |
No estéril | |
3 in | |
Racl | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 200 | |
Certificado de calidad |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.