Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Stepper
GREENER_CHOICE
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
Marca:  Thermo Scientific™ 9404180
132.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10185900
  • 183.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
  • Las puntas no estériles van empaquetadas en envases a granel; las puntas estériles se suministran empaquetadas individualmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1250 μl
Sin filtro
ISO 9001, ISO 14001
Pipeta Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper
25, 50, 75, 100, 125 μl
No estéril
A granel
FinnTip™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.