Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Stepper
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
Marca: Thermo Scientific™ 9404220
33.50 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
- Las puntas no estériles van empaquetadas en envases a granel; las puntas estériles se suministran empaquetadas individualmente.
Especificaciones
25 ml | |
Sin filtro | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Pipeta Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper |
500, 1000, 1500, 2000, 2500 μl | |
No estéril | |
A granel | |
FinnTip™ |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.