Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con orificio ancho Finntip™
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
50.30€ - 566.77€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Línea de productos | FinnTip™ Orificio ancho |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11408499
![]() |
Thermo Scientific™
9405020 |
250 μL | No estéril | A granel |
80.65€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10053750
![]() |
Thermo Scientific™
9405050 |
1000 μL | No estéril | A granel |
50.30€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10329370
|
Thermo Scientific™
9405060 |
1000 μl | No estéril | A granel | N/A | ||||||
10073560
![]() |
Thermo Scientific™
9405163 |
1000 μL | Estéril | Racl |
168.67€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11428499
![]() |
Thermo Scientific™
9405120 |
250 μl | No estéril | Gradilla |
115.14€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10349320
![]() |
Thermo Scientific™
9405123 |
250 μl | Estéril | Gradilla |
147.46€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
- Sus dos modelos diferentes cubren un rango de volumen de 10 a 1000 μl.
- Punta con orificio ancho; diámetro interior del orificio de 1,1 mm/1,8 mm.
- Código de color: Blanco
- Longitud 5,3 cm/7,2 cm
Especificaciones
Sin filtro | |
FinnTip™ Orificio ancho |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con orificio ancho Finntip™