Learn More
DWK Life Sciences Fiolax™ Tubo de ensayo en vidrio borosilicato, con reborde
Los tubos de ensayo son materiales de vidrio cilíndricos y universales, de fondo redondo, que se utilizan, entre otras labores, en reacciones químicas, ensayos preliminares o para el almacenamiento de pequeñas cantidades de líquidos.
Marca:  DWK Life Sciences 261100306
19.13 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10091863
  • 26.85€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
  • Tienen las paredes finas y, por lo tanto, son resistentes a los cambios de temperatura rápidos o a la calor focalizado
  • Es más fácil verter el contenido gracias a su reborde granulado
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
De 0,4 a 0,5 mm de grosor
Fiolax
100/paq.
10 mm
4 ml
Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento de pequeñas cantidades de líquido
Esterilizable en autoclave