Learn More
Sulfona de fipronil, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15930182 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
15930182 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15930182
Marca: Honeywell Fluka R132750MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 120068-36-2
Forma física Sólido
Industry Type ACARICIDAS E INSECTICIDAS
Cantidad 50 mg
Grado Estándar analítico