Learn More
Honeywell Safety Products™ Fireman Glove
Click to view available options
Tamaño:
8
11
Descripción
- Guantes resistente al calor (se solía utilizar como guante para bomberos).
- Guantes de cuero de piel de vaca resistentes al agua de color amarillo.
- Corte de Gunn, pulgar con solapa, tipo manopla.
- Con forro tejido de punto jersey algodón Kevlar™ en la mano para una mayor comodidad y protección frente a los cortes y los riesgos térmicos.
- Cosida con hilo Kevlar™ para garantizar el aislamiento térmico y unas costuras resistentes al calor y al desgaste.
- Dorso elástico.
- Correa de velcro.
- Puño de cuero de serraje.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría III sobre riesgos irreversibles, normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 407-2004 sobre riesgos térmicos, CE categoría PPE 2, número de certificado CE 0075/797/162/12/09/0517 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Estilo de corte | Gunn |
Cut Resistance Rating | 2 |
Material | Cuero flor, Cuero de piel de vaca, Aramida, Algodón, Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™ |
Tipo de producto | Guante |
Tamaño | 8 |
Modelo | Manopla |
Grosor (métrico) | Entre 1,1 y 1,3 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Fuerzas armadas y servicios de control de incendios |