Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquines de primeros auxilios
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 21 cm |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Tipo de producto | Botiquín de primeros auxilios |
| Color | Rojo |
| Incluye | 2 cintas de gas de 3 m x 7 cm, 2 vendas extensibles de 3 m x 7 cm, 3 inyecciones anticompresión, 10 apósitos estériles de 20 x 20, Doigtier, guía de primeros auxilios, 6 grapas, tijeras, par de guantes de vinilo, venda de presión estéril de 2,5 m x 10 cm, venda de presión estéril de 2,5 x 6 cm, |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura (métrico) | 8 cm |