Learn More
3M™ First Base™ + Bump Cap
First Base™ + Bump Cap designed to provide limited head protection from bumps and minor lacerations from stationary objects. Patented flexible shell design manufactured from durable ABS plastic provides industrial bump protection to EN812.
Marca:  3M™ 7100206586
264.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17227690
  • 464.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Proporciona protección industrial contra golpes de conformidad con EN812.
  • La carcasa flexible fabricada con plástico ABS se puede retirar para su limpieza.
  • Canales de flujo de aire para ventilación
  • Banda de sudor de material de toalla absorbente
  • Disponible en diferentes longitudes de pico para una gran variedad de aplicaciones
  • Correa elástica ajustable para un ajuste personal
  • Áreas de personalización de logotipos opcionales
  • Disponible en diferentes longitudes de pico para una gran variedad de aplicaciones
  • Correa elástica ajustable para un ajuste personal
  • Accesorio de pinza de cinturón disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pico estándar
Negro
70 mm
ABS estabilizado ante UV
2014282