Learn More
3M™ Kit rápido de proteína de pescado L25FSH
Diseñado para la detección de la presencia de proteínas de pescado en agua de enjuague final limpia (CIP), muestras de hisopos ambientales, ingredientes alimentarios y productos alimentarios procesados.
Marca: 3M™ 7100151335
Detalles adicionales : Peso : 0.02300kg
Descripción
- Resultados visibles a 11 ± 1 minuto después de la aplicación de la muestra.
- Cartuchos de prueba de flujo lateral inmunocromatográfico rápidos y cualitativos diseñados para la detección de proteínas alimentarias alergénicas.
- Diseñados para detectar proteínas de alérgenos procesadas y no procesadas.
- La prueba puede alojar muestras de agua de enjuague ambiental, agua de enjuague CIP y alimentos.
Especificaciones
Prueba | |
Alérgeno | |
25/caja |