Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo de suero de pescado
Bloquee las muestras de tejido mamífero para inmunohistoquímica (IHC) y las muestras para otros métodos con suero de trucha de cabeza de acero en solución salina tamponada (PBS).
Marca: Thermo Scientific™ 37527
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
El tampón bloqueante de suero de pescado Thermo Scientific™ es el suero de trucha de cabeza de acero en PBS que resulta especialmente útil como agente bloqueante en IHQ y otros métodos de detección que implican muestras de mamíferos.
- No mamíferos: las proteínas de pescado tienen menos probabilidades de tener interacciones específicas de unión con anticuerpos y otras proteínas de mamíferos presentes en métodos típicos
- Cómodo: filtrado y estabilizado en PBS para garantizar la compatibilidad con la mayoría de los sistemas de ensayo
- Fácil de usar: puede utilizarse como se suministra o diluido hasta en 10 partes según sea necesario
- Flexible: se puede utilizar para muchas aplicaciones diferentes, incluido como diluyente para anticuerpos
Especificaciones
Fish Serum Blocking Buffer, 500 mL | |
500 ml | |
ELISA, Western blot, Inmunohistoquímica (IHQ) | |
PBS | |
Tras su recepción, conservar a 4 °C. |
Tampón bloqueante de suero de pescado | |
Mediciones | |
1X | |
Suero de pescado |