Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo de suero de pescado
Bloquee las muestras de tejido mamífero para inmunohistoquímica (IHC) y las muestras para otros métodos con suero de trucha de cabeza de acero en solución salina tamponada (PBS).
Marca: Thermo Scientific™ 37527X3
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
El tampón bloqueante de suero de pescado Thermo Scientific™ es el suero de trucha de cabeza de acero en PBS que resulta especialmente útil como agente bloqueante en IHQ y otros métodos de detección que implican muestras de mamíferos.
Dado que el tampón de bloqueo Sea Block es suero de pescado, resulta eficaz en la estabilización de soluciones y muestras para interacciones de unión de anticuerpos, al tiempo que minimiza la posibilidad de reacción cruzada con componentes de muestras de mamíferos. Si los sueros normales causan fondo en inmunohistoquímica (IHQ), pruebe este producto. El producto también es especialmente eficaz en varios protocolos de adquisición de imágenes de células basados en la detección de fluorescente de infrarrojo cercano y visible.Características destacadas:
No mamíferos – las proteínas de peces tienen menos probabilidades de tener interacciones específicas de unión con anticuerpos y otras proteínas de mamíferos presentes en métodos típicos
Cómodo – filtrado y estabilizado en PBS para garantizar la compatibilidad con la mayoría de los sistemas de ensayo
Fácil de usar – puede utilizarse como se suministra o diluido hasta en 10 partes según sea necesario
- Flexible – se puede utilizar para muchas aplicaciones diferentes, incluido como diluyente para anticuerpos
Detalles del producto:
El suero de pescado tiene varias ventajas sobre los tampones de bloqueo típicos. Debido a que el salmón está filogenéticamente alejada de los mamíferos, que son la fuente de anticuerpos y muestras utilizadas en la mayoría de los experimentos, es menos probable que sus proteínas séricas tengan interacciones de unión específicas con las proteínas utilizadas en experimentos típicos de biología celular. Dado que el tampón de bloqueo Sea Block es suero de pescado, resulta eficaz en la estabilización de soluciones y muestras para interacciones de unión de anticuerpos. Cuando los sueros normales causan fondo en experimentos de IHQ, el tampón de bloqueo Sea Block puede corregir el problema.
El tampón de bloqueo Sea Block es especialmente eficaz en aplicaciones que implican la adquisición de imágenes de fluorescencia. El bloqueador se ha utilizado para reducir el fondo y aumentar las relaciones señal-ruido con sondas fluorescentes de infrarrojo cercano y se ha validado para su uso con el sistema de imágenes por infrarrojos LI-COR Odyssey™.
Especificaciones
Tampón de bloqueo SEA BLOCK, 3 x 500 ml, reactivo de bloqueo, temperatura de almacenamiento a 4 °C, fácil de usar: se puede utilizar según se suministra o diluye hasta 10 veces según sea necesario, para ELISA, Western blot | |
3 × 500 ml | |
Análisis y ensayos de proteínas, ELISA, Western blot, Western Blot, Immunohistochemistry (IHC) | |
PBS | |
de 4 °C |
Tampón de bloqueo SEA BLOCK | |
Liquid | |
1X | |
Fish Serum |