Learn More
Fisher BioReagents™ Estándar de proteínas rec preteñido EZ-Run™
Se compone de 10 proteínas recombinantes acopladas covalentemente a un cromóforo azul junto con bandas de referencia de 10 y 72 kDa marcadas con colorantes verde y naranja, respectivamente
152.00€ - 305.00€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de proteínas |
Formulario | Líquido |
Formulación | Se suministra en tampón de carga de gel. |
Para utilizar con (aplicación) | Control de la separación de proteínas durante SDS-PAGE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10638393
|
Fisher BioReagents™
BP3603-500 |
500 μl, 100 cargas | 100 cargas |
152.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10785674
|
Fisher BioReagents™
BP3603-1 |
2 x 500 μl, 200 cargas | 200 cargas |
305.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Se compone de 10 proteínas recombinantes acopladas covalentemente a un cromóforo azul junto con bandas de referencia de 10 y 72 kDa marcadas con colorantes verde y naranja, respectivamente.
- El estándar es ideal para la supervisión de la separación de proteínas durante la SDS-PAGE, la verificación de la eficacia de la transferencia Western blot y la estimación del peso molecular de las proteínas transferidas
- Suministrado en tampón de carga de gel
El cromóforo acoplado covalentemente afecta a la movilidad de la proteína; este marcador preteñido solo se debe utilizar para la estimación del peso molecular de proteínas separadas.
Especificaciones
Azul | |
Líquido | |
Control de la separación de proteínas durante SDS-PAGE | |
− 20 °C |
Marcadores de peso molecular de proteínas | |
Se suministra en tampón de carga de gel. | |
De 10 a 170 kDa |
Este producto se ha fabricado con licencia para la tecnología de Strep-tag™ cubierta por la patente estadounidense n.º 5,506,121; la patente de Reino Unido n.º 2272698 y la patente francesa n.º 93 13 066.