Learn More
Fisher BioReagents™ Escaleras de ADN exACTGene
Código de producto. 10031463
Click to view available options
N.º de bandas:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
Para utilizar con (aplicación):
Confirmación de tamaño de PCR
Para PCR de gran tamaño o clonación
Para clonación pequeña y grande
Para comprobar rápidamente la digestión de PCR o de enzimas
Para la identificación de clones
Para tiempos de ejecución rápidos, ADN de tamaño pequeño
Para uso general, ADN de tamaño pequeño
Para uso general, ADN digerido de gran tamaño
Para uso general, amplio intervalo de tamaños
Para uso general, tamaño extragrande
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10031463
Marca: Fisher BioReagents™ BP2576100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
  • Especialmente diseñado para proporcionar ADN de extremo romo de longitud precisa para ofrecer una mejor calidad de banda que los marcadores clásicos.
  • Ideal para la evaluación de tamaño y la determinación cuantitativa de la masa de ADN.
  • Contiene colorante de carga para reducir los pasos de pipeteo y ahorrar tiempo.
  • Tiene dos o tres bandas de referencia de alta intensidad para mejorar la medición.
  • Se proporciona en cantidades suficientes para cargar 100 carriles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de ADN
Formulario Líquido
Formulación Premezclado con colorante de carga
Para utilizar con (aplicación) Para PCR de gran tamaño o clonación
N.º de bandas 10
Cantidad 100 carriles
Requisitos de almacenamiento Estable a temperatura ambiente durante dos años.
Suficiente para 100 carriles