Learn More
Fisher BioReagents™ Escaleras de ADN exACTGene™
Description
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
- Especialmente diseñado para proporcionar ADN de extremo romo de longitud precisa para ofrecer una mejor calidad de banda que los marcadores clásicos.
- Ideal para la evaluación de tamaño y la determinación cuantitativa de la masa de ADN.
- Contiene colorante de carga para reducir los pasos de pipeteo y ahorrar tiempo.
- Tiene dos o tres bandas de referencia de alta intensidad para mejorar la medición.
- Se proporciona en cantidades suficientes para cargar 100 carriles.
Spécification
Spécification
| Color | Incolora |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | Premezclado con colorante de carga |
| Para utilizar con (aplicación) | Para clonación pequeña y grande |
| N.º de bandas | 16 |
| Cantidad | 100 carriles |
| Requisitos de almacenamiento | Estable a temperatura ambiente durante dos años. |
| Suficiente para | 100 carriles |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?