Learn More
Fisher BioReagents™ Escaleras de ADN exACTGene™
Descripción
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
- Especialmente diseñado para proporcionar ADN de extremo romo de longitud precisa para ofrecer una mejor calidad de banda que los marcadores clásicos.
- Ideal para la evaluación de tamaño y la determinación cuantitativa de la masa de ADN.
- Contiene colorante de carga para reducir los pasos de pipeteo y ahorrar tiempo.
- Tiene dos o tres bandas de referencia de alta intensidad para mejorar la medición.
- Se proporciona en cantidades suficientes para cargar 100 carriles.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | Premezclado con colorante de carga |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso general, ADN digerido de gran tamaño |
| N.º de bandas | 13 |
| Cantidad | 100 carriles |
| Requisitos de almacenamiento | Estable a temperatura ambiente durante dos años. |
| Suficiente para | 100 carriles |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |