Learn More
Fisher BioReagents™ Escaleras de ADN exACTGene™
Click to view available options
N.º de bandas:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
Para utilizar con (aplicación):
Confirmación de tamaño de PCR
Para PCR de gran tamaño o clonación
Para clonación pequeña y grande
Para comprobar rápidamente la digestión de PCR o de enzimas
Para la identificación de clones
Para tiempos de ejecución rápidos, ADN de tamaño pequeño
Para uso general, ADN de tamaño pequeño
Para uso general, ADN digerido de gran tamaño
Para uso general, amplio intervalo de tamaños
Para uso general, tamaño extragrande
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
- Especialmente diseñado para proporcionar ADN de extremo romo de longitud precisa para ofrecer una mejor calidad de banda que los marcadores clásicos.
- Ideal para la evaluación de tamaño y la determinación cuantitativa de la masa de ADN.
- Contiene colorante de carga para reducir los pasos de pipeteo y ahorrar tiempo.
- Tiene dos o tres bandas de referencia de alta intensidad para mejorar la medición.
- Se proporciona en cantidades suficientes para cargar 100 carriles.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | Premezclado con colorante de carga |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso general, amplio intervalo de tamaños |
| N.º de bandas | 19 |
| Cantidad | 100 carriles |
| Requisitos de almacenamiento | Estable a temperatura ambiente durante dos años. |
| Suficiente para | 100 carriles |