Learn More
Fisher BioReagents™ ADN polimerasa Taq
Permite hasta 100 ciclos de amplificación sin pérdida de actividad
Marca:  Fisher BioReagents™ FB6000-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10448733
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Con licencia para uso en PCR
  • Utiliza una ADN polimerasa termoestable que ha sido codificada por una forma modificada del gen de la ADN polimerasa Thermus aquaticus que se ha insertado en un huésped con E. coli
  • Tiene actividad 5«→3« exonucleasa
  • Disponible con dos tampones de reacción diferentes
  • El tampón A contiene una concentración final optimizada de 15 mM de MgCl2 para la mayoría de las amplificaciones de PCR
  • El tampón B no contiene MgCl2; MgCl2 se suministra en un vial separado como solución de 25 mM
  • Tampón de almacenamiento: 20 mM de Tris-HCl, pH de 7,5 (a temperatura ambiente), 100 mM de KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM de DTT, 50 % de glicerol, 0,5 % de Tween™ 20, 0,5 % de Nonidet P40™
  • Tampón de ensayo recomendado: Tampón de ensayo A 10X (100 mM de Tris-HCl, pH de 9,0 [a 25 °C/77 °F]; 500 mM de KCI; 15 mM MgCl2) o tampón de ensayo B 10X (100 mM de Tris-HCl, pH de 9,0 [a 25 °C/77 °F]; 500mM de KCl) y 25 mM de solución de MgCI2 en un vial independiente
Definición de la unidad: Una unidad de enzima se define como la cantidad necesaria para incorporar 10 nmol de dNTPs en material insoluble en ácido en 30 minutos en una incubación de 10 minutos a 74 °C (165 °F) en las condiciones de ensayo anteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente
ADN polimerasa Taq
Tubo de polietileno
PCR
20 mM de Tris-HCI, pH de 7,5 (a temperatura ambiente), 100 mM de KCI, 0,1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 50 % de glicerol, 0,5 % de Tween™ 20, 0,5 % de Nonidet™ P40™
- 20 °C
Líquido
100 unidades
5 u/μl