Learn More
Fisher BioReagents™ Marcadores de peso molecular
Descripción
- Compatible con electroforesis en gel de campo convencional y de pulsos.
- Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
| Intervalo de tamaños | De 500 a 10 000 bp |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinar el tamaño del fragmento de ADN |
| Cantidad | 50 μg |